Kluczowe dokumenty
CLS3340500
Pyrex® Kjeldahl nitrogen distilling apparatus, ST joints
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 3340-500
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Służy do oznaczania azotu w związkach organicznych. Ten zestaw zawiera kolbę Kjeldahla opracowaną specjalnie dla tego procesu. W tej kolbie można przeprowadzić zarówno etap mineralizacji, jak i destylacji. Przedstawiony zespół to etap destylacji, w którym ustala się ilość amoniaku, a tym samym azotu. Rurka wlotowa umożliwia wprowadzenie roztworu nadmanganianu po destylacji. Dostarczany z zewnętrznym złączem ST 29/42 na kolbie i zewnętrznym złączem ST 19/38 na skraplaczu. Całkowita wysokość wynosi 410 mm; całkowita szerokość wynosi 300 mm; maksymalna średnica zewnętrzna wynosi 97 mm.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)