CLS318090
Pyrex® evaporating dishes
capacity 170 mL
Synonim(y):
Corning® 3180
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 3180-90
śr. zewn. × wys.
~90 mm × 49 mm
pojemność
170 mL
Opis ogólny
Flat- bottom, beaded rim.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS318090-6EA | 4061833883716 |
CLS318090-1EA |