Kluczowe dokumenty
CLS3180105
Pyrex® evaporating dishes
capacity 290 mL
Synonim(y):
Corning® 3180
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 3180-105
śr. zewn. × wys.
~105 mm × 55 mm
pojemność
290 mL
Opis ogólny
Flat- bottom, beaded rim.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)