Kluczowe dokumenty
CLS314080
Pyrex® crystallizing dish
capacity 180 mL, O.D. × H ~80 mm × 40 mm
Synonim(y):
Corning® 3140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 3140-80
śr. zewn. × wys.
~80 mm × 40 mm
pojemność
180 mL
Opis ogólny
  • Pyrex® crystallizing dish is ideal for storage and crystallization.
  • The reusable flat dishes are temperature resistant and can withstand repeated dry or wet sterilization.
  • Reinforced, fire-polished rim prevents chipping.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)