CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3062
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skalibrowany "do dostarczania".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)