Kluczowe dokumenty
CLS3025250
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 3025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3025-250
tol. measuring range
±5%
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3025250-1EA
CLS3025250-12EA4061833882962