Kluczowe dokumenty
CLS30022L
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3002
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3002-2L
tol. measuring range
6.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Calibrated "to contain".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)