CLS2982250
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 250 mL
Synonim(y):
Corning® 2982
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2982-250
tol. measuring range
1.4 mL
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)