Kluczowe dokumenty
CLS298210
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Synonim(y):
Corning® 2982
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2982-10
tol. measuring range
0.1 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)