Kluczowe dokumenty
CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
skraplacz laboratoryjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 2480-300
dł. osłony
300 mm
Opis ogólny
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)