Kluczowe dokumenty
CLS2480200
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 200 mm, joint: ST/NS 19/38
Synonim(y):
laboratory condenser
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS19/38
producent / nazwa handlowa
Corning 2480-200
dł. osłony
200 mm
Opis ogólny
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)