Kluczowe dokumenty
CLS2122A50
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonim(y):
biurety, szklana biureta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2122A-50
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.10 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Z 2 mm, prostym korkiem PTFE i osłoną przeciwpyłową. Rurki o jednolitych ściankach zapewniają określone tolerancje wydajności. Czerwone oznaczenia są trwałą częścią szkła.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)