Kluczowe dokumenty
CLS2122A25
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonim(y):
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2122A-25
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)