Key Documents
CLS210550
Pyrex® serialized/certified class A colored scale burettes, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonim(y):
burettes, glass burettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2105-50
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Opis ogólny
Corning® 2105
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)