CLS210350
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Synonim(y):
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
subdivision 0.10 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 2103-50
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.05 mL
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Has markings which are permanently fused into glass; fine, sharp lines; easy-to-read numbers. Smooth, microfinish stopcock barrel assures leak resistance. Has 2mm bore PTFE stopcock plug and dustcover.
Inne uwagi
Class A burettes—Tolerances established by ASTM E 694 for volumetric ware, ASTM E 542 for calibration of volumetric ware, and ASTM E 287 for burettes.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)