CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1595-3X
dostępność
not available in EU
śr. wewn. szyjki butelki
~45 mm
pojemność
13,250 mL
śr. × wys.
238 mm × 445 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)