Kluczowe dokumenty
CLS1396100
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 100 mL
Synonim(y):
butelka na media, butelki pyrex
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 20 mL
opakowanie
case of 10 ea
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1396-100
śr. zewn. × wys.
50 mm × 105 mm
pojemność
100 mL
dopasowywanie
GL 32 neck thread
Opis ogólny
Kwadratowe butelki są łatwiejsze w obsłudze, wymagają mniej miejsca (13-20%) na półce lub w autoklawie i są idealne do mieszania, pobierania próbek i przechowywania. Charakteryzują się białą emaliowaną podziałką, dużym miejscem do oznaczania i szklaną krawędzią uformowaną w butelce, aby wskazać pełną pojemność. Butelki są wyposażone w jednoczęściową, autoklawowalną, pomarańczową polipropylenową zakrętkę z korkiem i niekapiący pierścień do nalewania.
These heavy duty 100mL square bottles are manufactured from PYREX borosilicate glass for chemical and thermal resistance. Square bottles are easier to handle, require less space (13-20%) on the shelf or in the autoclave and are ideal for mixing, sampling and storage. Features include white enamel graduations, large marking spot and a glass ridge molded into the bottle to indicate full capacity. Bottles include a linerless, one-piece autoclavable orange GL32 threaded polypropylene plug seal cap and a drip-free pouring ring. -Caution: Square bottles should NOT be used with bottle top filter units, or in other applications involving vacuum pressure, as breakage may occur. DO NOT tighten caps immediately after autoclaving as the vacuum resulting from cooling can cause breakage. -A wide range of optional caps are available for these bottles: -Polypropylene colored caps for ease of sorting and identification. -Vented membrane cap with 0.22 μm PTFE hydrophobic membrane. -PBT (polybutylene terephthalate) solid caps and ETFE pouring rings for dry heat sterilization (180°C). -PBT caps with silicone septa for syringe sampling or introduction of reagents.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)