CLS1368160
Corning® wide mouth milk dilution bottle
capacity 160 mL, screw cap
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
square bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap
producent / nazwa handlowa
Corning 1368-160
pojemność
160 mL
śr. × wys.
44 mm × 150 mm
Opis ogólny
Wide mouth bottle (approximately 28mm opening) to facilitate addition of dry solids or liquids. Phenolic cap with rubber liner will withstand sterilization (wet at 121°C).
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)