CLS8393
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 12
Synonim(y):
butelka do przechowywania, plastikowa butelka, plastikowe butelki
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8393
pojemność butelki
500 mL
śr. wewn. szyjki butelki
~44 mm
śr. szyjki
45 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)