CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
Synonim(y):
rurka wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
rozmiar zatyczki
6
Właściwości
cap: no
producent / nazwa handlowa
Corning 1260-500
pojemność
500 mL
śr. × wys.
73 mm × 175 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do użytku w przypadku stosunkowo niewielkich ilości ciał stałych. Butelki te mają niewielką powierzchnię dna, co pozwala na koncentrację osadów podczas dekantacji. Ze względu na ciężką ściankę, rzeczywista pojemność wynosi około 85% podanej pojemności.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)