CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
Synonim(y):
glass bottle
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap: no
producent / nazwa handlowa
Corning 1220-250
pojemność
250 mL
śr. × wys.
72 mm × 132 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)