Kluczowe dokumenty
CF0024
4-Ethoxycarbonylphenoxytetrafluoroethyl trimethylsilane
About This Item
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
Zastosowanie
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.