Merck
CF0006
Sigma-Aldrich
Alcohol Togni-(ImidazolylCF2CF2)-reagent
About This Item
Wzór liniowy:
C14H13F4IN2O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
Zastosowanie
Alcohol Togni-(Imidazolyl-CF2CF2)-reagent is an electrophilic hypervalent iodine-fluoroalkyl reagent introducing the imidazolyltetrafluoroethyl fragment.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Informacje prawne
Product of CF Plus Chemicals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.
The fluoroalkylation toolbox now includes Togni reagents, hypervalent iodine perfluoroalkylation reagents, fluoroalkyl bromides, silanes, carboxylates, and sulfonyl fluorides for late stage fluoroalkylation.