Merck
CDS025256
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,16,16,17,17,18,18,18-Tricosafluoro-5,8,11,14-tetrakis(trifluoromethyl)-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
AldrichCPR
Synonim(y):
2h-Perfluoro-5,8,11,14-tetramethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H1O5F35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
950.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
grupa funkcyjna
ether
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)OC(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)OC(F)C(F)(F)F
InChI
InChI=1S/C8H9Cl2NO.ClH/c1-2-4-5(9)3-6(11)8(12)7(4)10;/h3,12H,2,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
MEXQRXXROOSHGK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CDS025256-100MG4065269021056