Kluczowe dokumenty
CDP-508
Sigma-Aldrich
Cationic Liposomes
DOTAP-based - DOTAP:DOPC (1:99 molar ratio 10mM)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
skład
Phosphate buffered saline
stężenie
10 mM
zanieczyszczenia
1 mol % DOTAP
99 mol % DOPC
wielkość cząstki
100 nm
pH
7.4
Opis ogólny
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. DOTAP jest dodatnio naładowaną cząsteczką, która jest połączona z DOPC jako lipidem matrycowym. Różne ilości kationowego DOTAP od 0,5% do 50% skutkują liposomami o różnych potencjałach zeta. Naładowane liposomy, takie jak kationowe liposomy na bazie DOTAP, mogą być stosowane w różnych badaniach in vitro i aplikacjach dostarczania leków. Kationowe liposomy na bazie DOTAP mają różny stopień ładunku dodatniego i mogą być wykorzystywane do badania interakcji tych liposomów z różnymi rodzajami enzymów, białek, peptydów i innych cząsteczek, które oddziałują z powierzchnią liposomów.
Zastosowanie
Dostarczanie leków
Interakcje lipid-białko
Przechowywanie i stabilność
Liposomy nigdy nie powinny być zamrażane. Liposomy powinny być przechowywane w ciemności w temperaturze 4°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy przed użyciem zostaną na krótko doprowadzone do temperatury pokojowej.
Liposomy są wytwarzane w sterylnych warunkach. Jeśli konieczne jest pobranie wielu porcji z fiolki, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie zanieczyścić fiolki. Zaleca się obchodzenie się z fiolką pod sterylnym kapturem, aby zachować sterylność produktu. Liposomów nigdy nie należy zamrażać. Kryształki lodu, które tworzą się podczas zamrażania, rozrywają błonę lipidową liposomów i zmieniają rozmiar cząsteczek liposomów.
Informacje prawne
Cellsome jest znakiem towarowym firmy Encapsula NanoSciences
Produkt Encapsula Nanosciences
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku badawczego
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)