Kluczowe dokumenty
CAD7972
Micro-emulsifying needle
without reinforcing bar, gauge 20, L 2 7/8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
42142546
NACRES:
NB.03
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Cadence Science 7972
Długość
2 7/8 in.
grubość
20
Opis ogólny
Szeroko stosowany do alergenów i mieszania adiuwantów i antygenów, płynów na bazie oleju lub dowolnych dwóch płynnych mediów różniących się lepkością. Poprzez zablokowanie dwóch strzykawek na igle z podwójną piastą lub adapterze z podwójną piastą, dwie ciecze, takie jak olej mineralny i środek emulgujący, mogą być łatwo pompowane między dwiema strzykawkami w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny.
Podane długości są długościami całkowitymi. Naukowcy i technicy wykorzystują szklane strzykawki 1463 o pojemności 5 ml i 10 ml z końcówką Luer Lock do procedur mikroemulgowania. Wyjątkowa jakość szkła i specjalna bezpieczna końcówka blokująca Luer zapewniają jakość i niezawodność.
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CAD7972-4EA4061832518459