Merck
C91352
Sigma-Aldrich
1-(2-Cyanoethyl)pyrrole
≥99%
Synonim(y):
1-Pyrrolepropionitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.51 (lit.)
bp
132-133 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CCCn1cccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-4-3-7-9-5-1-2-6-9/h1-2,5-6H,3,7H2
Klucz InChI
IYOLJLGYJMJLSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Muamer Dervisevic et al.
Journal of food and drug analysis, 25(3), 510-519 (2017-09-16)
The aim of this study was the electrochemical detection of the adenosine-3-phosphate degradation product, xanthine, using a new xanthine biosensor based on a hybrid bio-nanocomposite platform which has been successfully employed in the evaluation of meat freshness. In the design
Jae Y Lee et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(6), 2126-2132 (2014-10-09)
Electrically conducting polymers (CPs) have been recognized as novel biomaterials that can electrically communicate with biological systems. For their tissue engineering applications, CPs have been modified to promote cell adhesion for improved interactions between biomaterials and cells/tissues. Conventional approaches to