Merck
C41703
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methanesulfonate
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO3CH2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
tw
125-126 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C3H7ClO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
FMMYTRQXHORTCU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N G Fossett et al.
Mutation research, 331(2), 213-224 (1995-10-01)
The 2-chloroethyl methanesulfonate (2ClEMS)-induced alcohol dehydrogenase (Adh) null germline mutation frequency in treated Drosophila melanogaster second instar larval gonia was two orders of magnitude greater than the spontaneous mutation frequency. DNA sequence analysis of 83 Adh null mutations showed that