BR88610
BRAND® stopcock one-way with nozzles
for tube I.D. 3 mm
Synonim(y):
PTFE, Stopcocks
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
PTFE
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 88610
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kurek jednokierunkowy 1191 z dyszami jest wykonany z wysokiej jakości PTFE, oferując wyjątkową odporność chemiczną w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Kurek posiada dźwignię zaworu wykonaną z polipropylenu (PP), która ułatwia obsługę i sterowanie. Jest on wyposażony w zintegrowane dysze do węży, ułatwiające wydajny transfer płynów i podłączanie do węży. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, dzięki czemu nadaje się do pracy z agresywnymi chemikaliami i rozpuszczalnikami.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR88610-1EA | 4061831861310 |