BR781681
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, white
Synonim(y):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781681
rozmiar
100 μL
384 wells
pojemność robocza
100 μL
kolor
white
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
- Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
- Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)