Kluczowe dokumenty
BR781665
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, white
Synonim(y):
Folie uszczelniające, PCR, Płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
flat bottom
polystyrene
white wells
sterylność
sterile
Właściwości
lid
skirt (F-bottom)
opakowanie
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
producent / nazwa handlowa
BRAND 781665
rozmiar
350 μL
96 wells
pojemność robocza
350 μL
kolor
white
przydatność
suitable for (bacteriological assays)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • 1191 mikropłytki 8108 pureGrade są białymi standardowymi płytkami z płaskim dnem o 1179 CERTYFIKOWANEJ JAKOŚCI.
  • Optymalne powierzchnie i niezawodna jakość.
  • Nieobrobiona powierzchnia i sterylizacja promieniami β.
  • Odpowiednie do testów bakteriologicznych.
  • Niecytotoksyczne i wolne od DNazy, DNA, RNazy i endotoksyn.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość z pomieszczeń czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)