BR705873
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (5-50 μL), single-channel, adjustable volume, mechanical, DE-M
Synonim(y):
mikropipeta, mikropipetor, pipeta, pipeta mikrolitrowa, pipeta wyporowa, pipetor, pipetor mikrolitrowy, transferpette s
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
single-channel adjustable volume
mechanical
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705873
pojemność końcówki
(5-50 μL)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wydajność: obsługa jedną ręką
- Elastyczność: ergonomiczna konstrukcja dla wszystkich rozmiarów dłoni
- Niezawodność: zabezpieczenie przed zmianą głośności zapobiega przypadkowej regulacji
Ograniczenia użytkowania:
- Temperatura pracy urządzenia i odczynnika powinna wynosić od +15 °C do +40 °C (od 59 °F do 104 °F)
- Ciśnienie pary do 500 mbar
- Lepkość: 260 mPa s
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR705873-1EA | 4061841857167 |