Kluczowe dokumenty
BR705384
Individual stand for pipette Transferpette® electronic + -8-12 electronic
About This Item
Kod UNSPSC:
41121508
NACRES:
NB.01
Materiały
PBT
PC
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 705384
Opis ogólny
Zaoszczędź miejsce w laboratorium i używaj stojaków i uchwytów ściennych do bezpiecznego przechowywania pipet jedno- lub wielokanałowych BRAND. BRAND ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego modelu i każdej potrzeby:
Uchwyty ścienne/stojaki są dostępne dla mechanicznych pipet jedno- i wielokanałowych 1677 S. Pojedynczy stojak do pipety mechanicznej 1677 S jest zwykle używany do pipety wielokanałowej. Pojedyncze stojaki są również dostępne dla pipety elektronicznej 1677 - jeden stojak dla pipet do 1000 µl i drugi dla pipety 5 mL. Stojak stacjonarny (karuzelowy) mieści do sześciu pipet 1677 S lub 1677 S -8/-12, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość miejsca. Trzy pipety elektroniczne 1677 (jednokanałowe, do 1000 μl) mogą być ładowane jednocześnie w stojaku ładującym. Indywidualne zasilacze nie są już potrzebne!
Informacje prawne
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)