Kluczowe dokumenty
BR37464
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 25 mL, joint: 10/19, glass stopper
Synonim(y):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.01
Materiały
amber
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
Połączenie
joint ST/NS neck10/19
joint: 10/19
Właściwości
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37464
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Kolba miarowa 1191 BLAU1191 USP jest wykonana z wysokiej jakości szkła Boro 3.3 i spełnia normy DIN EN ISO 1042. Jest skalibrowana na zawartość (TC, In), zapewniając dokładny pomiar cieczy w różnych zastosowaniach laboratoryjnych. Do każdej kolby dołączony jest certyfikat partii USP, zapewniający jakość i zgodność z rygorystycznymi normami. Ta kolba miarowa jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnych prac analitycznych, dzięki czemu nadaje się do laboratoriów wymagających niezawodnego i dokładnego obchodzenia się z cieczami.
Cechy i korzyści
  • 1191 1185 Kolby miarowe o pojemności 25 ml zapewniają precyzyjne odmierzanie cieczy z dużą dokładnością nawet w przypadku objętości cząstkowych.
  • Sterowane komputerowo systemy gwarantują możliwą precyzję dla w pełni zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.
  • Indywidualna kalibracja zapewnia najwyższą techniczną doskonałość.
  • Przyrządy wolumetryczne USP są zgodne z limitami błędów klasy A wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych.
  • Bursztynowy kolor chroni materiały wrażliwe na światło.
  • Kolba może być podgrzewana do 250°C w suszarce lub sterylizatorze bez trwałej zmiany objętości.
  • Zastosowanie specjalnie opracowanych, wysokiej jakości atramentów drukarskich zapewnia długą żywotność.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)