Kluczowe dokumenty
BR23939
BRAND® Compact BLAUBRAND® Automatic Burette with Glass Bottle
class AS, DE-M, brown glass tube, volume 10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
PTFE stopcock (detachable)
borosilicate glass 3.3
brown glass tube
soda-lime glass bottle (with pumphead)
transparent PVC tube (filling tube)
Właściwości
class AS DE-M
subdivision 0.02 mL
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 23939
zakres pomiaru
accuracy: ±0.02 mL
pojemność
10 mL
2000 mL capacity(bottle)
Opis ogólny
Koncepcja modułowej biurety automatycznej! Szybki demontaż i łatwe czyszczenie. Łatwość naprawy - wszystkie poszczególne elementy można wymienić! Klasa AS, oznaczenie DE-M Boro 3.3, odłączany korek PTFE. DIN EN ISO 385. Kalibrowane w celu dostarczenia (TD, Ex). Wszystkie biurety automatyczne BLAU1191 są dostarczane z numerem partii i towarzyszącym mu certyfikatem partii w oryginalnym opakowaniu.
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)