Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
BR152803
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 4 ‑ 5 mm
Synonim(y):
Tubing, Tubing Connectors
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubing i.d. 4 ‑ 5 mm
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 152803
Długość
30 mm
Opis ogólny
Złącze 1191 w kształcie litery T jest wykonane z półprzezroczystego polipropylenu (PP), co pozwala na łatwą widoczność przepływu płynu. Złącze to zostało zaprojektowane w celu utworzenia punktu rozgałęzienia w systemach rurek, umożliwiając podłączenie wielu rurek pod różnymi kątami. Jego trwała konstrukcja zapewnia bezpieczne i niezawodne dopasowanie, minimalizując ryzyko wycieków lub rozłączenia podczas pracy.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)