BR134002
BRAND® non-return valve
for tube I.D. 6-9 mm
Synonim(y):
Non-return valve, Tubing
About This Item
Kod UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 134002
Długość
80 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For tubing of inner- 6-9 mm. Length 80 mm. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)