Kluczowe dokumenty
BR131100
BRAND® stopcock for storage / aspirator bottles and drums
polypropylene
Synonim(y):
Stopcocks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 131100
rozmiar połączeń
3/4 in.
Opis ogólny
Zawór odcinający 1191 do butelek i beczek do przechowywania i zasysania został zaprojektowany tak, aby pasował do wszystkich rozmiarów, zapewniając wszechstronne rozwiązanie do zarządzania płynami w warunkach laboratoryjnych. Posiada adapter z polipropylenu (PP), zapewniający kompatybilność z różnymi pojemnikami. Kurek jest wyposażony w dwie uszczelki FKM
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)