BR130870
BRAND® storage bottle
size 5 L, narrow neck
Synonim(y):
Bottles, Storage Bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
white bottle
Połączenie
joint threaded neck
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 130870
śr. × wys.
165 mm × 335 mm
rozmiar
5 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR130870-1EA | 4061831863857 |