Key Documents
BMSP7700S1
Benchmark Accuris ”NextPette” Variable Volume Pipette Micro Starter Setincludes 4 pipettes: 10/20/200/1000 μl, plus stand
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand), volume 10/20/200/1000 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
adjustable
no. of channels 1
opakowanie
pack of 4 ea (includes 4 pipettes plus stand)
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific P7700-S1
pojemność
10/20/200/1000 μL
Opis ogólny
(includes 4 pipettes: P770010, P770020, P7700200, P77001000, and stand P7700CAR)
Zastosowanie
Pipetting and transferring small volumes of liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)