BMSC50006HE
Benchmark Sprint 6H Plus Clinical Centrifuge with swing out rotor
to hold, 6 x 10 mL, AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
microcentrifuge, clinical centrifuge, benchtop centrifuge
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Właściwości
refrigerated: no
to hold 6 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C5000-6H-E
Parametry
3400 rpm speed
Opis ogólny
- 6-pozycyjny rotor poziomy (odchylany)
- Mieści wszystkie popularne probówki do pobierania krwi o pojemności do 15 ml
- Cyfrowo ustawiana prędkość w rpm lub rcf (do 4,000 rpm/2,850 x g)
- Regulowana prędkość i timer
- Bezpieczny system wykrywania niewyważenia
- Sprint™ 6H PLUS to nasza najwyższej klasy wirówka kliniczna zapewniająca wirowanie poziome (wahadłowe):
- Zwiększona prędkość do 4000 obr/min / 2850 x g
- Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- Regulowana prędkość w krokach co 100 obr.
- Cyfrowa kontrola prędkości w rpm lub rcf
- Regulowane poziomy przyspieszania i zwalniania
- Bezpieczny system wykrywania niewyważenia
- Praca chwilowa
- Rotor o dużej pojemności dla probówek do 15 ml (stożkowych lub z okrągłym dnem)
- Ponadto Sprint™ 6H PLUS oferuje opcjonalny rotor o stałym kącie do wirowania do 12 probówek.
Zastosowanie
Wirowanie w probówkach o pojemności 15 ml
Informacje prawne
Sprint is a trademark of Ward′s Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BMSC50006HE-1EA | 4065268535752 |