Kluczowe dokumenty
BMSC2417E
Benchmark MC-24 Touch High Speed Microcentrifuge with COMBI-Rotor
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Synonim(y):
High speed centrifuge, laboratory centrifuge, benchtop centrifuge, bendh top centrifuge, lab centrifuge
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.13
Właściwości
refrigerated: no
to hold 24 x 1.5/2.0ml tubes and 2 strips of 0.2ml tubes (16 x 0.2ml)
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2417-E
Parametry
13,500 rpm speed
Opis ogólny
Benchmark MC-24 Touch to pierwsza mikrowirówka w swojej klasie wyposażona w ekran dotykowy. Oprócz panelu sterowania nowej generacji, wirówka oferuje również wysoką prędkość (do 13 500 obr./min/16 800xg) i unikalny 6099, który akceptuje zarówno standardowe mikroprobówki (1,5/2,0 ml), jak i probówki/paski PCR (0,2 ml), co czyni ją idealnym partnerem dla każdego laboratorium biologii molekularnej.
Duży, kolorowy ekran dotykowy pokazuje aktualną prędkość (w obr./min lub rcf) wraz z ustawionym i pozostałym czasem. W pamięci można zapisać do 9 profili prędkości/czasu, a na ekranie głównym wyświetlana jest ikona "mySpin" umożliwiająca natychmiastowe przywołanie wyznaczonego ulubionego profilu.
Dostarczany z unikalnym uchwytem Benchmark, MC-24Touch może pomieścić 24 probówki 1,5/2,0 ml i 2 paski probówek 0,2 ml (16 x 0,2 ml) bez konieczności stosowania oddzielnych adapterów. Próbki są utrzymywane w niskiej temperaturze, nawet podczas długotrwałej pracy z maksymalną prędkością, dzięki opatentowanemu systemowi przepływu powietrza, który równomiernie i cicho rozprowadza powietrze w komorze.
MC-24 Touch jest bezpieczny w niskich temperaturach
Informacje prawne
COMBI-Rotor is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)