BMSBT30
Orbi-Blotter™ with non slip rubber mat platform(14x12")
AC/DC input 115 V AC (US plug)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT30
Parametry
+4 °C temp. range (+45 °C)
3 rpm speed (70 rpm) (variable)
szer. × śr. × wys.
14 in. × 12 in. × 8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Orbi-Blotter charakteryzuje się delikatnym ruchem orbitalnym z regulacją prędkości do zaledwie 3 obrotów na minutę, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań wymagających niskiej prędkości, takich jak osuszanie, mycie, barwienie/odplamianie itp. W zestawie znajduje się duża powierzchnia robocza o wymiarach 14 x 12 cali wraz z antypoślizgową gumową matą do przytrzymywania tac, naczyń, talerzy i innych płaskich naczyń.
Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik może wytrzymać obciążenie do 2 kg i jest bezpieczny do użytku w chłodniach i inkubatorach.
Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik może wytrzymać obciążenie do 2 kg i jest bezpieczny do użytku w chłodniach i inkubatorach.
- Delikatny ruch orbitalny do aplikacji żelowych
- Poziomo okrągła orbita 19 mm do napowietrzania i mieszania
- Duża powierzchnia robocza 14 x 12 cali
- Bezpieczny w inkubatorach i chłodniach
Informacje prawne
Orbi-Blotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BMSBT30-1EA | 4061832874364 |