Kluczowe dokumenty
BAH500250310
SP Bel-Art® Glove Box Bellows Type Gloves for 8 in. Glove Ports
latex, size 10 large
Synonim(y):
schowek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
latex
rozmiar
10 large
Właściwości
to hold Bellows and Gloves
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H50025-0310
Opis ogólny
Wykonane z naturalnego lateksu z wyjmowaną dłonią, rękawy pasują do okrągłych portów 20 cm (8 cali) i owalnych portów 18 x 25 cm (7 x 10 cali). Używaj z pierścieniami zaciskowymi H50025-0320, aby utrzymać rękawice na miejscu.
Cechy i korzyści
  • Tworzy szczelną jednostkę z o-ringiem zintegrowanym z obudową
  • Mieszek umożliwia cyrkulację powietrza chłodzącego
  • Gdy rękawica i rękaw są oddzielone, rękaw pozostaje przymocowany do pudełka.
  • Rozmiary rękawic są wymienne i można używać prawie wszystkich standardowych rękawic laboratoryjnych, chirurgicznych lub jednorazowych.
  • Długość przedłużonego rękawa i rękawicy wynosi około 76 cm (30 cali)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)