BAH131890000
Poxygrid® bag holder
to hold, 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
Synonim(y):
bag holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 x 36 in (61 x 91 cm) bag
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13189-0000
Średnica
14.6 in. (370 mm) × 29.5 in. (750 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sturdy wire holder keeps bags open while a separate hooked ring that rests over the top keeps them securely in place
Cechy i korzyści
- Bright biohazard orange colored epoxy-coated steel wire
- Chemical and corrosion-resistant; unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Will withstand a temperature range of -223ºC (-369ºF) to 121ºC (250ºF)
- Autoclavable
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)