BAF650000001
SP Bel-Art® Proculture Plastic Pestles for Micro-Tube Homogenizer System
capacity 0.5 mL, pack of 100 ea (Individually Packed)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 100 ea (Individually Packed)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F65000-0001
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Ręczny, bezprzewodowy homogenizator wyposażony jest w prostą wymianę tłuczków typu wciśnij/wyciągnij i jest idealny do dokładnego i szybszego przetwarzania od jednej do wielu próbek. Dopasowane końcówki tłuczków i mikroprobówki mogą być używane zarówno z homogenizatorem, jak i podczas obróbki ręcznej.
Cechy i korzyści
- Pęsety i rurki zapewniają wąskie tolerancje i dokładną homogenizację i mielenie materiałów, co skutkuje optymalną wydajnością rekonstytucji lub ponownego zawieszania granulek.
- Pojemniki i probówki są odporne na chemikalia i wysoką temperaturę; nie zawierają barwników, aby wyeliminować potencjalne wymywanie metali ciężkich do próbek.
- Probówki mają o 25% grubsze dno niż standard branżowy, aby zapewnić integralność podczas użytkowania
- Każda probówka ma matowe powierzchnie boczne i zakrętkę do etykietowania, uszczelnienie typu "snap-cap" i przekłuwalną górę dla optymalnej funkcjonalności.
- Szczypce mają unikalny żebrowany trzon, który zapewnia precyzyjną kontrolę homogenizacji palcem w przypadku próbek wrażliwych na ścinanie; pasują również do większości adapterów mikserów z silnikiem
- Wyprodukowane i zapakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10 000; tłuczki i probówki są certyfikowane jako wolne od DNaz, RNaz i pirogenów oraz wykonane z polipropylenu niezawierającego ftalanów/estrów ftalanowych, z kontrolą partii i identyfikowalnością materiału.
- Dostępne w pojedynczo pakowanych probówkach i tłuczkach w zamykanych torebkach po 100 sztuk lub luzem w zamykanych torebkach z dodatkowym zgrzewem powyżej standardowego zamknięcia, który wskazuje, czy opakowanie zostało otwarte.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)