BAF420120000
SP 8949 "Space Saver" Poliwęglanowy eksykator próżniowy z przezroczystym dnem z poliwęglanu
volume 0.09 ft3
Synonim(y):
SP Bel-Art® "Space Saver" Polycarbonate Vacuum Desiccator with Clear Polycarbonate Bottom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42012-0000
pojemność
0.09 ft3
Opis ogólny
- Lżejsze i tańsze niż modele szklane o podobnych rozmiarach; nie kruszy się jak szkło
- Utrzymuje pełną próżnię (29,9" Hg) w temperaturze pokojowej przez 24 godziny
- Stożkowy korek z polipropylenu z zatyczką z PTFE akceptuje rurki o średnicy wewnętrznej od ¼ do ⅜" i umożliwia kontrolowany wlot powietrza, zapobiegając niepotrzebnym turbulencjom.
- Neoprenowy pierścień uszczelniający zapewnia szczelność do 0˚C bez konieczności stosowania smaru (pierścień nie zostanie uszkodzony w przypadku użycia smaru).
- "Płaska kopuła" z przezroczystego poliwęglanu z dużym żebrowanym pokrętłem maksymalizuje prześwity wewnętrzne i zapewnia średnio o 13% większą objętość wewnętrzną w porównaniu ze standardowymi kopułami półkulistymi.
- Wszystkie modele zawierają perforowaną płytkę o grubości 0,32 cm (⅛"); na płytce lub pod nią można umieścić środek osuszający jednorazowego lub wielokrotnego użytku.
- Modele z dnem z białego polipropylenu mogą obsługiwać tygle żarowe na ceramicznych płytach osuszających Minerit HD High Heat.
- Modele z przezroczystym dnem z poliwęglanu zapewniają lepszą widoczność pod wieloma kątami.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BAF420120000-1EA | 4065269239673 |