BAF367750050
SP Bel-Art® Sterileware™ Upright Handle Dippers
blue plastic, capacity 50 mL (1¾ oz), sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
blue plastic
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36775-0050
Długość
10.25 in. (260 mm)
pojemność
50 mL (1¾ oz)
cup diam.
1.875 in. (48 mm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostępne w kolorze niebieskim lub białym, aby umożliwić skuteczny kontrast próbki, te sterylne chochle są przydatne do pobierania próbek płynów i kremów. Pionowy uchwyt umożliwia pobieranie próbek znad pojemnika, a zakrzywiony koniec uchwytu zapewnia bezpieczne pobieranie próbki. Pasuje do 2-calowych otworów, takich jak otwór w beczce o pojemności 45 galonów.
Cechy i korzyści
- Wykonany z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczny dla żywności, leków i kosmetyków
- Biały polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)
- Niebieski polipropylen (PP)
- Zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
- Sterylne napromieniowane promieniami gamma (SAL 10^-6)
- Oznaczenie partii w celu dokładnego śledzenia; wysyłane z certyfikatem przetwarzania do sterylizacji
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)