Kluczowe dokumenty
BAF367400210
SP Bel-Art® Sterileware Sampling Spoon
plastic, sterile, nominal capacity 2.5 mL (0.08 oz), L × width 10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
Synonim(y):
Lab Scoop, narzędzie dozujące, łyżka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
plastic
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36740-0210
dł. × szer.
10.8 cm (4.25 in.) × 0.6875 in. (17 mm)
pojemność nominalna
2.5 mL (0.08 oz)
Opis ogólny
Te ekonomiczne środki są idealne do pobierania małych próbek proszków lub cieczy o określonej objętości. Należy używać oddzielnej łyżki dla każdego pobieranego materiału, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
Cechy i korzyści
  • Unikalny kształt płaskiego dna pozwala na użycie ich jako łódek wagowych dla dodatkowej dokładności pobierania próbek.
  • Wykonane z białego, wysokoudarowego polistyrenu klasy FDA, zapewniającego trwałość i sztywność podczas pobierania próbek zapakowanych proszków.
  • Dostępne w wersji sterylnej w opakowaniach po 10 lub 100 sztuk lub w wersji niesterylnej w opakowaniach po 12 sztuk.
  • Sterylne łyżki są pojedynczo zapieczętowane i wysterylizowane w polietylenowej torebce, gotowe do jednorazowego użycia i utylizacji, a ich partia jest stemplowana w celu dokładnego śledzenia partii.
    Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)