BAF249660007
SP 8949 Uchwyt ścienny z osłoną przeciwbryzgową
wall bracket, attaches permanently to vertical surface with screws
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F24966-0007
Opis ogólny
Bez względu na to, jak skonfigurowane jest Twoje miejsce pracy, osłony przeciwbryzgowe 1520 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort (nie są gorące i duszne jak osobiste osłony twarzy), elastyczność (są w pełni regulowane) i jakość w konstrukcji, która dostosuje się do Twoich konkretnych potrzeb.
Cechy i korzyści
- Wszystkie osłony poruszają się na boki, a także w górę i w dół za dotknięciem palca
- Uwolnij cenną przestrzeń roboczą i zwiększ wydajność każdego użytkownika
- Po wybraniu odpowiedniej osłony należy zamówić odpowiednie uchwyty montażowe, aby dopasować je do miejsca pracy.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)